Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellespredere
Shop alle SP Scienceware produkter
Størrelse (metrisk):
16 mm sprederbøjle
25 mm sprederbøjle
Beskrivelse
Spreder bakterieceller på overfladen af en agar Bel Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellespredere fås i to størrelser.
- Autoklaverbar og kan flamme steriliseres
- Har trekantet ende med glatte afrundede overflader overalt
- Mindre 16 mm bredde stang velegnet til brug med 6 cm plader
- Større 25 mm bredde stang velegnet til brug med 9 cm plader
- Brug med podepladespiller (fabrikantnr. F40913-0000)
- Begge størrelser 30 cm lange
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (udstyr) | Podeplader, 6 cm podeplader |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.2 cm |
| Størrelse (metrisk) | 16 mm sprederbøjle |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Bakteriecellespreder |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Udfør nemt podning af petriskåle |