Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellespredere
Artikelnummer. 11336954
Skift visning
Størrelse (metrisk):
16 mm spredestang
25 mm spredejern
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk)
11336954 25 mm spredejern
11326954 16 mm spredestang
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336954 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F377360009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 DKK
    115.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.76 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Spreder bakterieceller på overfladen af en agar Bel Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellespredere fås i to størrelser.
  • Autoklaverbar og kan flamme steriliseres
  • Har trekantet ende med glatte afrundede overflader overalt
  • Mindre 16 mm bredde stang velegnet til brug med 6 cm plader
  • Større 25 mm bredde stang velegnet til brug med 9 cm plader
  • Brug med podepladespiller (fabrikantnr. F40913-0000)
  • Begge størrelser 30 cm lange
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Podeplader, 9 cm podeplader
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.2 cm
Størrelse (metrisk) 25 mm spredejern
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Bakteriecellespreder
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Udfør nemt podning af petriskåle