Få mere at vide
Bel-Art™ Automatiske selvnulerende glasburetter
Description
Includes
Afløbsarm med 2 mm glasstophane.
- Klem den fleksible polyethylenflaske for at tvinge væske ind i buret, overfyldning drænes automatisk tilbage i reservoiret
- Selvnulerende borosilikatglasburetter har hvide 0,1 ml-grader, der er nemme at se
- Glasstophane på afløbsarm har 2 mm boring for jævn, kontrolleret dispensering
- Stor, stabil plastikbund kan tages af reservoiret for rengøring
- Klasse A gradueringsnøjagtighed inden for 1 % af det samlede volumen
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | +/- 1% |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 60 cm |
| Højde (engelsk) | 23,5 tommer |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Til brug med (applikation) | Titrering, reagensdispensering |
| Show More |