Få mere at vide
Bel-Art™ Automatiske selvnulerende buretter
Beskrivelse
- Leveringsenden er monteret i en trykknapstophane af plast, som tillader levering dråbe for dråbe
- Lille skrueklemme justerer faldhastigheden efter behov for titrering
- Polyethylenpåfyldningsrør strækker sig fra toppen af buretten og ind i flaskebeholderen
- Gradueringsnøjagtighed er klasse B
- Glasburette har 1-10 inddelinger
- Flaske, skruelåg og rund bund er af polyethylenplast
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | Klasse B |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 21 cm |
| Til brug med (udstyr) | Polyethylen 1000 ml reservoir |
| Materiale | Glas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Til brug med (applikation) | Røreplade |
| Vis mere |