Få mere at vide
Bel-Art™ Polypropylen Carboy, håndtag
Beskrivelse
- Robuste, FDA-grade polypropylen carboys er OSHA 21 CFR 177.1520 kompatible til direkte kontakt med fødevarer og drikkevarer
- USP Klasse VI certificeret til kravene fra bioteknologi og farmaceutisk industri
- Fremragende kemisk resistens
- Store håndtag for nem transport
- Alle komponenter kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F): under autoklavering må hættens gevind ikke gå i indgreb
- 83 mm skruelåg inkluderer en indbygget silikonepakning til positiv tætning
- Den indstøbte prop accepterer valgfri letanvendelig tap og er placeret lavt på carboy for mere fuldstændig dræning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI, 21CFR177.1520, FDA |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Gevind |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring og dispensering af store partier af dyrkningsmedier, destilleret vand og andre opløsninger |
| Gradueringer | ingen |
| Vis mere |