Få mere at vide
Bel-Art™ Håndpumper med polyurethan
Artikelnummer. 18571114
Artikelnummer. 18571114 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H327870000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2400.00 DKK
    2240.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 159.49 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Kompatibel med alle standard trommestoppere eller karjonger
  • Gevind direkte til standard tromle-bung eller karblo
  • Fremstillet udelukkende af robust polyethylen
  • Inert over for stærke syrer, alkalier og mange opløsningsmidler
  • Leverer ved positivt tryk på stemplets nedslag; sætter ikke karret under tryk
  • Ergonomisk håndtag sidder behageligt i handskehånden
  • Pumpen leverer effektivt mod 3,65 m (12 fod) Vandhoved og tøm tromlen eller karjongen til inden for 3 mm fra bunden
  • Størrelser kan tilpasses 114 og 220L (30-50 gal.) plastik- eller ståltromler samt 20L (5 gal.) baljong
Tekniske data
Applikationer Industriel væskehåndtering
Flowhastighed 560 ml/slag
Pumpens rørlængde For 20L Carboys
Modstandsegenskaber Alkalier, vaskemiddel, syre
Materiale Polyethylen
Produkttype Trommepumpe
Til brug med (udstyr) 5 gal. tromler