Få mere at vide
Bel Art™ Eksikkatorskab i akryl
Artikelnummer. 15244939 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Bronze
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15244939
Brand: Bel Art™ F420660001
Anvendes i køleskabe eller ved stuetemperatur.
  • Akrylskab med aftagelige, bakkelignende hylder med perforeret bund og glidende ind/ud på forudindstillede skinner
  • Døren åbnes fra højre mod venstre og sikres med lås i rustfrit stål
  • Fås med tre hylder
  • Kommer i klar farve og bronze farve til lysfølsomme materialer
Tekniske data
Farve Bronze
Skab stil Åbning foran
Materiale Akryl
Produkttype Eksikkator
Dør stil Pakning
Til brug med (applikation) Anvendes i køleskabe/ved stuetemperatur til lysfølsomme materialer
Holder 32 dåser
Inkluderer Bakke-lignende 3 hylder med perforeret bund og glide ind/ud på forudindstillede skinner, rustfrit stål drejelås til dør
Antal hylder 3 aftagelige bakkelignende hylder
Volumen (engelsk) 0,82 cu. ft.
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer. (30,4 x 30,4 cm)
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.4 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.4 cm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 30.4 cm