Få mere at vide
Bel Art™ Syre/opløsningsmiddel flaskeholdere
Artikelnummer. 11753207 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Flasker
Flasker (2,5 L)
Flasker (4 L)
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Højde (metrisk):
32 cm
35 cm
37 cm
Artikelnummer. 11753207
Brand: Bel Art™ F169600000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenholdere med epoxycoatede, kraftige ståltrådsbøjler har brede ribber i både siderne og i bunden for at støtte og afbøde flasker
  • Tilbyder brudsikker beskyttelse til glasflasker
  • Låg i keglestil har en 0,625 tommer. (16 mm) åbning i toppen til indføring af slange; forenkler overførslen af væsker uden at hælde
  • Afkortet låg tillader hældning uden at fjerne låget
  • Designet til at holde standard amerikanske reagensflasker
Tekniske data
Produkttype Flaskeholder
Array 1 x 1
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Flasker (4 L)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Konisk
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Højde (metrisk) 37 cm
Højde (engelsk) 14,37''
Diameter (metrisk) Indvendig 20 cm