Få mere at vide
Bel Art™ Syre/opløsningsmiddel flaskeholdere
Artikelnummer. 11733207
Skift visning
Holder:
Flasker
Flasker (2,5 L)
Flasker (4 L)
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Højde (metrisk):
32 cm
35 cm
37 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Materiale Højde (metrisk)
11733207 Flasker (4 L) Polyethylen 37 cm
11753207 Flasker (4 L) Polypropylen 37 cm
11723207 Flasker (2,5 L) Polypropylen 35 cm
11743207 Flasker Polyethylen 32 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11733207 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F169580000
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenholdere med epoxycoatede, kraftige ståltrådsbøjler har brede ribber i både siderne og i bunden for at støtte og afbøde flasker
  • Tilbyder brudsikker beskyttelse til glasflasker
  • Låg i keglestil har en 0,625 tommer. (16 mm) åbning i toppen til indføring af slange; forenkler overførslen af væsker uden at hælde
  • Afkortet låg tillader hældning uden at fjerne låget
  • Designet til at holde standard amerikanske reagensflasker
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid, Blå
Holder Flasker (4 L)
Materiale Polyethylen
Stillinger 1
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 370 mm
Højde (engelsk) 14,37''
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Flaskeholder
Diameter (metrisk) Indvendig 200 mm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 37 cm
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 200 mm