Få mere at vide
Bel Art™ Syre/opløsningsmiddel flaskeholdere
Artikelnummer. 11723207
Skift visning
Holder:
Flasker
Flasker (2,5 L)
Flasker (4 L)
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Højde (metrisk):
32 cm
35 cm
37 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Materiale Højde (metrisk)
11723207 Flasker (2,5 L) Polypropylen 35 cm
11733207 Flasker (4 L) Polyethylen 37 cm
11753207 Flasker (4 L) Polypropylen 37 cm
11743207 Flasker Polyethylen 32 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11723207 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F169570000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    631.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 120.07 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Polyethylenholdere med epoxycoatede, kraftige ståltrådsbøjler har brede ribber i både siderne og i bunden for at støtte og afbøde flasker
  • Tilbyder brudsikker beskyttelse til glasflasker
  • Låg i keglestil har en 0,625 tommer. (16 mm) åbning i toppen til indføring af slange; forenkler overførslen af væsker uden at hælde
  • Afkortet låg tillader hældning uden at fjerne låget
  • Designet til at holde standard amerikanske reagensflasker
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Flasker (2,5 L)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Konisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35 cm
Højde (engelsk) 13,5''
Produkttype Flaskeholder
Diameter (metrisk) Indvendig 18 cm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 35 cm
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 18 cm