Få mere at vide
Bel-Art™ Acetal slangeklemme
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Beskrivelse
Kan betjenes med én hånd, har en positiv lås og fjedre åbnes, når den slippes
- Takkede kæber 1,06 in. lange (27 mm) giver sikker lukning på slanger såsom kateterrør 0,03 in. (0,82 mm) væg eller tyndere
- Glider over slangen på et hvilket som helst tidspunkt for nem installation og kan efterlades åben for bekvem opbevaring uden at begrænse flowet
- Samlet længde, 2,31 tommer (59 mm)
ADVARSEL: Kræft - www.P65Warnings.ca.gov
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 112 |
| Type | Rørklemme |
| Materiale | Acetal plast |
| Længde (engelsk) | 2,31 tommer. |
| Længde (engelsk) Åbning | 0 til 0,31 tommer. |
| Længde (metrisk) | 5.867 cm |
| Længde (metrisk) åbning | 0 til 0,787 cm |
| Farve | Blå |
| Kæbe type | Vinklet |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering