Få mere at vide
Bel-Art™ Acetal plast skrueklemme
Artikelnummer. 11332234
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
11332234 Hvid
1 options
Artikelnummer. 11332234 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F182120000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.00 DKK
    227.88 DKK / Pakke med 3
    Spare 338.12 DKK
    59% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Komplet ON/OFF og fin kontrol med tilstrækkelig nøjagtighed til at erstatte stophaner i mange applikationer
  • Installeres uden at afbryde slangen eller afbryde driften
  • Accepterer fleksible slanger op til 14 mm (0,5 in.) OD
  • Modstandsdygtig over for syrer, baser og organiske opløsningsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 3
Type Skrueklemme
Materiale Acetal plast
Til brug med (udstyr) Passer til rør OD 0,5 tommer (1,27 cm) in.
Længde (engelsk) 2,31 tommer.
Længde (engelsk) Åbning 0 til 0,5 tommer.
Længde (metrisk) 5.867 cm
Længde (metrisk) åbning 0 til 1,27 cm
Farve Hvid
Kæbe type Vinklet
Diameter (metrisk) indvendig 14 mm