Få mere at vide
Bel Art™ Lab-Aire™ II Glassware Dryers Accessories
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (engelsk):
3 tommer
4 tommer
5 tommer
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19
Beskrivelse
- Available as small (3 in.), medium (4 in.) and large (5 in.) pegs
- Pegs can be moved and repositioned to hold variety of labware including beakers, flasks, bottles, test tubes and cylinders
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Pløkker |
| Produkttype | Replacement Peg |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blågrøn |
| Holder | Lab glasvarer |
| Materiale | ABS |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |