Få mere at vide
Bel Art™ Lab-Aire™ II Glassware Dryers Accessories
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (engelsk):
3 tommer
4 tommer
5 tommer
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19
Beskrivelse
- Available as small (3 in.), medium (4 in.) and large (5 in.) pegs
- Pegs can be moved and repositioned to hold variety of labware including beakers, flasks, bottles, test tubes and cylinders
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Pegs |
| Produkttype | Replacement Peg |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Teal |
| Holder | Lab Glassware |
| Materiale | ABS |
| Form | Rectangular |
| Hylder | None |
| Stabelbar | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |