Få mere at vide
Bel-Art™ ProCulture™ 60 mm petriskålsstativ
Artikelnummer. 11745234
Skift visning
Stillinger:
54
Artikelnummer. Stillinger
11745234 54
1 options
Artikelnummer. 11745234 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F189910060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 DKK
    486.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 95.32 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Nyttig til sikker transport og inkubation af 60 mm petriskåle. Opvaskestativ hjælper med at strømline prøvebehandling på bordplader.
  • Hvert stativ har seks søjler og rummer op til 54 petriskåle med låg
  • Stor midterdeler har plads til mærkning
  • Inkluderer bærehåndtag, der ikke forstyrrer prøverne
  • Op til fire stativer kan stables og låses sammen
  • Fingeradgangsåbninger i bunden tillader sikker fjernelse af stak af tallerkener
  • Rackbasen er epoxybelagt stål, og alle andre dele er lavet af hvid polypropylen
  • Reoler sendes fladt og samles nemt på få minutter
  • Damp autoklaverbar ved 250 °F (121 °C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Petriskåle
Materiale Polypropylen
Stillinger 54
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 6 cm petriskåle og låg
Dimensioner (L x B x H) 10.511 x 6.732 x 6.732 tommer. (26,7 x 17,1 x 17,1 cm)
Længde (metrisk) 26.7 cm
Længde (engelsk) 10.511 tommer.
Bredde (engelsk) 6.732 tommer.
Højde (engelsk) 6.732 tommer.
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 60 mm
Højde (metrisk) 17.1 cm
Array 6 x 9
Bredde (metrisk) 17.1 cm