Få mere at vide
Bel-Art™ Centrifugerørstativ, 5 ml
Artikelnummer. 15333414 Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
40
Artikelnummer. 15333414
Brand: Bel-Art™ F185134640
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til 5 mL centrifugerør, inkl Eppendorf mærke, vil dette stativ også rumme andre rør med en diameter på 13-16 mm
  • Fremstillet af korrosionsbestandig hvid polypropylenplast
  • Endeplader har håndtag for nem transport og stabling
  • Plads til 40 rør i 4 x 10 rækker
  • Højde øverste hylde: 3,4 cm (1,03 in.)
  • Dimensioner: L x B x H: 26 x 11,3 x 10,5 cm (10,5 x 4,5 x 4,12 tommer)
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Produkttype Mikrocentrifugerørstativ
Array 4 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Centrifugerør (5 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 40
Form Rektangulær
Hylder 2 etager
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 10,5 x 4,5 x 4,125 tommer. (26 x 11,3 x 10,5 cm)
Længde (metrisk) 26 cm
Længde (engelsk) 10,5 tommer
Bredde (metrisk) 11.3 cm
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 10.5 cm
Højde (engelsk) 4.125 tommer.