Få mere at vide
Bel Art™ Koniske rørholdere, 50 ml
Artikelnummer. p-3011739 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Hvid
Artikelnummer. 11332164
Brand: Bel Art™ F187950001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lad begge hænder være fri til manipulation af 50 mL prøverør
  • Handy polysteren base holder sikkert et 50 ml konisk centrifugerør på plads, hvilket frigør hænder til opgaver som pipettering og justering af instrumentering
  • Tillad bedre kontrol over procedurer, der involverer måling, analyse og modifikation
  • Grip Style holder røret sikkert i bunden og bevæger sig med røret, når det løftes fra bordpladen; fjern rørene ved at holde i bunden og trække røret ud
  • Non-Grip Style gør det muligt at løfte røret frit fra bunden
Tekniske data
Produkttype Reagensrør enkelt stativ
Array 1 x 1
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Rør (5 ml)
Materiale Polystyren
Stillinger 1
Form Konisk
Hylder Ingen
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Konisk rør