Få mere at vide
Bel Art™ Koniske rørholdere, 50 ml
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Hvid
Beskrivelse
Lad begge hænder være fri til manipulation af 50 mL prøverør
- Handy polysteren base holder sikkert et 50 ml konisk centrifugerør på plads, hvilket frigør hænder til opgaver som pipettering og justering af instrumentering
- Tillad bedre kontrol over procedurer, der involverer måling, analyse og modifikation
- Grip Style holder røret sikkert i bunden og bevæger sig med røret, når det løftes fra bordpladen; fjern rørene ved at holde i bunden og trække røret ud
- Non-Grip Style gør det muligt at løfte røret frit fra bunden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrør enkelt stativ |
| Array | 1 x 1 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (5 ml) |
| Materiale | Polystyren |
| Stillinger | 1 |
| Form | Konisk |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |