Få mere at vide
Bel-Art™ 28-dele tilbehørssortimentssæt
Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med:
0,19 til 0,5 tommer. Slanger
Beskrivelse
- Støbt af autoklaverbar FDA-kvalitet polypropylen undtagen hurtigafbryderfittings, som er polyethylen og ikke autoklaverbar eller FDA-kvalitet
- Sættet indeholder: 6 lige rørforbindelser, 7 trinslange rørforbindelser, 5 Wye (Y) rørforbindelser, 3“ T” formede slangeforbindelser, 5 hurtige afbrydere og 2 flowkontrol-plastikslangeklemmer
- Organiseringsboks i plast har plads til at tilføje andre beslag og dele
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 0,19 til 0,5 tommer. Slanger |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | Beslagssæt |