Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ 144-plads PCR tube fryseopbevaringskasser
Artikelnummer. 15427710
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
5,25 x 5,25 x 1 tomme
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
15427710 5,25 x 5,25 x 1 tomme
1 options
Artikelnummer. 15427710 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F188370000
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Giv ULT fryseropbevaring ved temperaturer ned til -86 °C
Designet til at passe i en standard 5 cm tomme. frysestativ, disse 144-plads PCR-rør frysebokse kan rumme individuelle og/eller strip-0,2 ml PCR-rør.
  • To kasser kan stables sammen i ét rum i en 2-tommers størrelse. fryseopbevaringshylde hvis du bruger flad-kappede PCR-rør
  • Gennemsigtigt polycarbonatlåg og -base samt alfanumerisk indeks gør det nemt at identificere prøver i kassen
  • Hold individuelle og/eller strip 0,2 ml PCR-rør
  • Holdbar og uigennemgribelig over for fugt
  • L x B x H: 13,2 x 13,2 x 2,5 cm (5,25 x 5,25 x 1 tomme)
Tekniske data
Lukketype Låg
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Til brug med (udstyr) 2 tommer Fryseopbevaringshylster
Holder 0,2 ml PCR-rør
Produkttype Fryseboks
Mængde 5/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 1 tomme
Længde (metrisk) 13.2 cm
Længde (engelsk) 5,2''
Bredde (metrisk) 13.2 cm
Bredde (engelsk) 5,2''
Højde (metrisk) 2.5 cm
Højde (engelsk) 1 tomme