Få mere at vide
Bel-Art™ Stativ til petriskål
Artikelnummer. 13482069
Skift visning
Stillinger:
54
Artikelnummer. Stillinger
13482069 54
1 options
Artikelnummer. 13482069 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F189850100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    868.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 246.41 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-05-2027
Holder sikkert op til 54 100 mm petriskåle for at maksimere inkubatorpladsen
  • Klar, TPX™ akryl stativ med polypropylen stolper
  • Nemt ses gennem den klare bund og skillevæg, tallerkener kan fjernes med én hånd
  • Indbygget håndtag giver nem transport, og gummifødder hjælper med at forhindre stativet i at glide på bordpladen
  • Reoler sendes fladt og kan samles på få minutter
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Holder Petriskåle
Materiale Akryl
Stillinger 54
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 cm petriskåle
Dimensioner (L x B x H) 13,5 x 8 x 9,25 tommer. (34 x 20 x 23,5 cm)
Længde (metrisk) 34 cm
Længde (engelsk) 13,5 tommer
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (engelsk) 9,25 tommer.
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Højde (metrisk) 23 cm
Array 9 x 6
Bredde (metrisk) 20 cm