Få mere at vide
Bel-Art™ Tykke Biohazard-affaldsposer, 1,5 mil
Artikelnummer. 11737927 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
13 til 20 gal.
2 til 4 gal.
20 til 30 gal.
40 til 55 gal.
5 til 9 gal.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
11737927 20 til 30 gal.
11392154 2 til 4 gal.
11302164 5 til 9 gal.
11312164 13 til 20 gal.
10296674 40 til 55 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11737927 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131643138
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluder sort biohazard-symbol og forsigtighedsprocedurer trykt på fire sprog. Poser kan autoklaveres og er effektive til bortskaffelse af biofarlige materialer.
  • Lyse røde polypropylenposer inkluderer sort biohazard-symbol
  • Sikkerhedsprocedurer trykt på posen på engelsk, spansk, fransk og tysk for ekstra sikkerhed
  • Steriliseringsplaster bliver mørkere, når det udsættes for dampsterilisering
  • Højtemperaturdamp kan autoklaveres til 135 °C (275 °F)
  • Passere ASTM 1922 Tåremodstand og ASTM 1709 Dart-slagprøver
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Oversigt 31W x 38H in. (79 x 97 cm)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM 1922 Tåremodstand, ASTM 1709 Dart Impact
Lukketype Slips med lynlås
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Anvendes til biofarligt affald
Inkluderer Fortrykt steriliseringsindikatorplaster, mærket med standard biohazard advarselssymbol eller forsigtighedsprotokoller engelsk, fransk, tysk, spansk
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 1,50 mio
Dimensioner (L x B) 31 x 38 tommer.
Længde (engelsk) 38 tommer.
Bredde (engelsk) 31 tommer
Højde (engelsk) 38 tommer.
Højde (metrisk) 97 cm
Produkttype Biohazard bortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 20 til 30 gal.
Kapacitet (metrisk) 95 L
Længde (metrisk) 97 cm
Bredde (metrisk) 79 cm
Tykkelse (metrisk) 0.279 mm