Få mere at vide
Bel-Art™ Tykke Biohazard-affaldsposer, 1,5 mil
Description
Inkluder sort biohazard-symbol og forsigtighedsprocedurer trykt på fire sprog. Poser kan autoklaveres og er effektive til bortskaffelse af biofarlige materialer.
- Lyserøde polypropylenposer inkluderer sort biohazard-symbol
- Forholdsregler trykt på tasken på engelsk, spansk, fransk og tysk for øget sikkerhed
- Steriliseringsplasteret mørkner ved dampsterilisering
- Højtemperaturdamp kan autoklaveres til 135 °C (275 °F)
Specifications
Specifications
| Oversigt | 14W x 19H in. (36 x 48 cm) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ASTM 1922 Tåremodstand, ASTM 1709 Dart Impact |
| Lukketype | Slips med lynlås |
| Farve | Rød |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til biofarligt affald |
| Inkluderer | Fortrykt steriliseringsindikatorplaster, mærket med standard biohazard advarselssymbol eller forsigtighedsprotokoller engelsk, fransk, tysk, spansk |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |