Få mere at vide
Bel-Art™ Tykke Biohazard-affaldsposer, 1,5 mil
Artikelnummer. 11312164
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
13 til 20 gal.
2 til 4 gal.
20 til 30 gal.
40 til 55 gal.
5 til 9 gal.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
11312164 13 til 20 gal.
11392154 2 til 4 gal.
11302164 5 til 9 gal.
11737927 20 til 30 gal.
10296674 40 til 55 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11312164 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131642535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3781.34 DKK
    2755.45 DKK / Pakke med 200
    Spare 1025.89 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Inkluder sort biohazard-symbol og forsigtighedsprocedurer trykt på fire sprog. Poser kan autoklaveres og er effektive til bortskaffelse af biofarlige materialer.
  • Lyserøde polypropylenposer inkluderer sort biohazard-symbol
  • Forholdsregler trykt på tasken på engelsk, spansk, fransk og tysk for øget sikkerhed
  • Steriliseringsplasteret mørkner ved dampsterilisering
  • Højtemperaturdamp kan autoklaveres til 135 °C (275 °F)
Tekniske data
Oversigt 25W x 35H in. (64 x 89 cm)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM 1922 Tåremodstand, ASTM 1709 Dart Impact
Lukketype Slips med lynlås
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Anvendes til biofarligt affald
Inkluderer Fortrykt steriliseringsindikatorplaster, mærket med standard biohazard advarselssymbol eller forsigtighedsprotokoller engelsk, fransk, tysk, spansk
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 1,50 mio
Dimensioner (L x B) 25 x 35 tommer.
Længde (engelsk) 35 tommer
Bredde (engelsk) 25 tommer
Højde (engelsk) 35 tommer
Højde (metrisk) 89 cm
Produkttype Biohazard bortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 13 til 20 gal.
Kapacitet (metrisk) 57 L
Længde (metrisk) 89 cm
Bredde (metrisk) 64 m
Tykkelse (metrisk) 0.279 mm