Få mere at vide
Bel-Art™ Tykke Biohazard-affaldsposer, 1,5 mil
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (engelsk):
13 til 20 gal.
2 til 4 gal.
20 til 30 gal.
40 til 55 gal.
5 til 9 gal.
Beskrivelse
Inkluder sort biohazard-symbol og forsigtighedsprocedurer trykt på fire sprog. Poser kan autoklaveres og er effektive til bortskaffelse af biofarlige materialer.
- Lyse røde polypropylenposer inkluderer sort biohazard-symbol
- Sikkerhedsprocedurer trykt på posen på engelsk, spansk, fransk og tysk for ekstra sikkerhed
- Steriliseringsplaster bliver mørkere, når det udsættes for dampsterilisering
- Højtemperaturdamp kan autoklaveres til 135 °C (275 °F)
- Passere ASTM 1922 Tåremodstand og ASTM 1709 Dart-slagprøver
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 19W x 23H in. (48 x 58 cm) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 5 til 9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 26 L |
| Certificeringer/compliance | ASTM 1922 Tåremodstand, ASTM 1709 Dart Impact |
| Lukketype | Slips med lynlås |
| Farve | Rød |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til biofarligt affald |
| Inkluderer | Fortrykt steriliseringsindikatorplaster, mærket med standard biohazard advarselssymbol eller forsigtighedsprotokoller engelsk, fransk, tysk, spansk |
| Vis mere |