Få mere at vide
Bel-Art™ Tykke Biohazard-affaldsposer, 1,5 mil
Artikelnummer. 10296674
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
13 til 20 gal.
2 til 4 gal.
20 til 30 gal.
40 til 55 gal.
5 til 9 gal.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
10296674 40 til 55 gal.
11392154 2 til 4 gal.
11302164 5 til 9 gal.
11312164 13 til 20 gal.
11737927 20 til 30 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10296674 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131643848
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2805.00 DKK
    2355.05 DKK / Pakke med 100
    Spare 449.95 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Inkluder sort biohazard-symbol og forsigtighedsprocedurer trykt på fire sprog. Poser kan autoklaveres og er effektive til bortskaffelse af biofarlige materialer.
  • Lyserøde polypropylenposer inkluderer sort biohazard-symbol
  • Forholdsregler trykt på tasken på engelsk, spansk, fransk og tysk for øget sikkerhed
  • Steriliseringsplasteret mørkner ved dampsterilisering
  • Højtemperaturdamp kan autoklaveres til 135 °C (275 °F)
Tekniske data
Oversigt 38W x 48H in. (97 x 122 cm)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM 1922 Tåremodstand, ASTM 1709 Dart Impact
Lukketype Slips med lynlås
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Anvendes til biofarligt affald
Inkluderer Fortrykt steriliseringsindikatorplaster, mærket med standard biohazard advarselssymbol eller forsigtighedsprotokoller engelsk, fransk, tysk, spansk
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 1,50 mio
Dimensioner (L x B) 38 x 48 tommer.
Længde (engelsk) 48 tommer
Bredde (engelsk) 38 tommer.
Højde (engelsk) 48 tommer
Højde (metrisk) 122 cm
Produkttype Biohazard bortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 40 til 55 gal.
Kapacitet (metrisk) 175 L
Længde (metrisk) 122 cm
Bredde (metrisk) 97 cm
Tykkelse (metrisk) 0.279 mm