Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoops
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Beskrivelse
- Klar rød farve reducerer risikoen for, at scoop bliver efterladt i en prøve; kan tjene som kode for at undgå krydskontaminering; kan give kontrasterende baggrund for lyse prøver
- Høj håndtagsplacering holder hånden længere fra prøven
- Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
- High impact polystyren (HIPS) scoops varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
- Gamma-bestrålet steril (SAL 10^-6)
- Parti stemplet for nøjagtig sporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 15/Pk. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 2500 ml |
| Farve | Rød |
| Produkttype | Scoop |
| Dimensioner (L x B) | 21 x 16.6 x 12.2 cm |
| Længde (metrisk) håndtag | 14.8 cm |
| Materiale | Polystyren med høj slagkraft (FDA-kvalitet) |