Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoops
Artikelnummer. 16856906 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Artikelnummer. 16856906
Brand: Bel-Art™ F369101000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til både produktionsarbejde og laboratoriebrug, Pharma Scoops bruges af medicinal-, fødevare-, kosmetik- og kemiske virksomheder.
  • Klar rød farve reducerer risikoen for, at scoop bliver efterladt i en prøve; kan tjene som kode for at undgå krydskontaminering; kan give kontrasterende baggrund for lyse prøver
  • Høj håndtagsplacering holder hånden længere fra prøven
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer; sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
  • High impact polystyren (HIPS) scoops varmeforseglet i individuelle polyethylenposer
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10^-6)
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Mængde 25/Pk.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Farve Rød
Produkttype Kemi Scoop
Dimensioner (L x B) 17.5 x 15 x 9.6 cm
Længde (metrisk) håndtag 14.8 cm
Materiale Polystyren med høj slagkraft (FDA-kvalitet)