Få mere at vide
Bel-Art™ HiFlow Vacuum Aspirator Opsamlingssystem
Shop alle SP Scienceware produkter
Stiktype:
EU
Beskrivelse
Kompakt, bærbart HiFlow Vacuum Aspiration Collection-system, ideelt til vakuumaspiration af en række forskellige væsker, inklusive vævskulturmedier, supernatanter og kemisk affald og fås med den originale styrke eller HiFlow-pumpe.
- Selvforsynende - intet eksternt vakuumsystem påkrævet
- Letvægts med 3,78L (1,0 ga.) flaske, slange
- Indbygget, vedligeholdelsesfri pumpe suger hurtigt og bekvemt væsker
- Stærkere flowhastighed for at arbejde pålideligt med op til 8-kanals pipettespidser, selv med 4 kanaler tomme
- Inkluderer hurtige afbrydelser for nem fjernelse, tømning og udskiftning af flasken
- Lavt støjniveau (76 dbs eller mindre ved 1 m); minimal pumpevibration
- Kemikalie- og korrosionsbestandig polypropylen-opsamlingsflaske har kraftig vægkonstruktion og sikkerhedsudløser for at forhindre vakuumimplosion
- Udskifteligt hydrofobt filter beskytter pumpemotoren mod væskeforurening
- Opsamlingsflaske, låg, slanger og konnektorer kan autoklaveres ved °121 C; alle holdt i polypropylen pumpehus
- Leveres med et EU-stik (en adapter er påkrævet til brug i Storbritannien)
garanti
1 års begrænset garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Transformeren inkluderer en ekstra ledning til 220V type C udtag |
| Certificeringer/compliance | UL, CE og CSA |
| Dimensioner (L x B x H) | 23,2 x 17,1 x 43,8 cm (9,12 x 6,75 x 17,25 tommer) |
| Stiktype | EU |
| Flowhastighed | 23 LPM |
| Pumpetype | Vakuumpumpe med høj kapacitet |
| Maksimalt tryk | 3 psi |
| Spænding | 110/120 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur