Få mere at vide
H-B Instrument™ DURAC™ Enkeltkanals timer med tredobbelt alarm
Beskrivelse
Indeholder
To AAA batterier
- Skiftbar timing kapacitet: 19 timer: 59 minutter/99 minutter: 59 sekunder
- Tælleretning: op/ned; viser forløbet tid efter nedtælling
- Sidste gang indstillet hukommelse
- Alarmer for vibration, lys og høj summer kan fungere på én gang eller slukkes uafhængigt
- Tastetryk bekræftelsesfunktion giver en hørbar indikation af dataindtastning
- Læg dig fladt på en bænk, brug det flip-open-stativ til lodret udsyn, eller bære det på en laboratoriefrakke med den praktiske lommeclips
- Inkluderer flersprogede instruktioner (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Elektronisk timer |
| Tidsområde | 99 min. 59 sek. |
| Nøjagtighed | ±5 sekunder/dag |
| Opløsning | 1 sek. i min/sek visning |
| Retning | Op/Ned |
| Batteritype | (2) 1,5 V, type AAA eller tilsvarende (inkluderet) |
| Farve | Hvid |
| Display Dimensioner | 35 x 20 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 56 x 32 x 75 cm (2,2 x 1,3 x 3 tommer) |
| Inkluderer | Leveres med kalibreringscertifikat. Dette certifikat angiver kalibrering vha NIST procedurer og er i overensstemmelse med ANSI/NCSL Z540-1. |
| Vis mere |