Få mere at vide
H-B Instrument™ DURAC™ Enkeltkanals timer med direkte indgang med ti knapper
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
Indeholder
To AAA batterier
- Tidskapacitet: 99 minutter: 99 sekunder
- Tælleretning: op/ned
- Sidste gang indstillet hukommelse
- Hørbare og visuelle alarmer; viser forløbet tid efter nedtælling
- Monteringsmuligheder: ligge fladt på bænken, flip-open stand til lodret udsyn, lommeclips til fastgørelse til laboratoriefrakke, magnetisk ryg til fastgørelse af metaloverflader
- Inkluderer flersprogede instruktioner (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Enkeltkanals timer |
| Nøjagtighed | ±5 sekunder/dag |
| Opløsning | 1 sek. |
| Batteritype | (2) 1,5 V, type AAA eller tilsvarende (inkluderet) |
| Inkluderer | Leveres med kalibreringscertifikat. Dette certifikat angiver kalibrering vha NIST procedurer og er i overensstemmelse med ANSI/NCSL Z540-1. |
| Mængde | 10/Cs. |