Indeholder
Et AAA batteri
- Tidskapacitet: 99 minutter: 59 sekunder
- Tælleretning: op/ned
- Sidste gang indstillet hukommelse
- hørbar alarm; viser forløbet tid efter nedtælling
- Monteringsmuligheder: læg fladt på bænken, stå på kanten for lodret udsyn, magnetisk bagside til fastgørelse af metaloverfladen
- Inkluderer flersprogede instruktioner (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Enkeltkanals timer |
| Nøjagtighed | ±5 sekunder/dag |
| Opløsning | 1 sek. |
| Mængde | 10/Cs. |