Indeholder
To AAA-batterier, flersprogede instruktioner (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
- Hørbar alarm for hver kanal
- Indbygget whiteboard og tør slettemarkør med viskelæderspids (medfølger) hjælper med at holde styr på vigtige oplysninger
- Programmer: timer/minutter; Viser: timer/minutter/sekunder
- Skiftbar tidskapacitet: 23 timer: 59 minutter / 59 minutter
- Tælleretning: op/ned; viser forløbet tid efter nedtælling
- Sidste gang indstillet hukommelse
- Tastetryk bekræftelsesfunktion giver en hørbar indikation af dataindtastning
- Læg dig fladt på en bænk, brug det flip-åbne stativ til lodret visning, eller brug magnetisk bagside til fastgørelse af metaloverflader
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 4-kanals timer med whiteboard |
| Nøjagtighed | ±5 sekunder/dag |
| Opløsning | 1 sek. |
| Batteritype | (2) 1,5 V, type AAA eller tilsvarende (inkluderet) |
| Inkluderer | Timer med White Board |
| Mængde | 10/Cs. |