Få mere at vide
Bekanamycin, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005045
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31005045 250 mg 250mg
30998725 5 g 5g
30989322 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31005045 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD135534250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bekanamycin
CAS 4696-76-8
Molekylær formel C18H37N5O10
MDL nummer MFCD01683541
Mængde 250 mg
SMIL O[C@H]1[C@](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1N
Molekylvægt (g/mol) 483.51
Procent renhed 98%