missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Behentrimonium Chloride (>80%), TRC

Artikelnummer. 30342303
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342303 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB10010050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Docosyltrimethylammonium Chloride
CAS 17301-53-0
Molekylær formel C25 H54 N . Cl
Mængde 50 mg
Synonym ,N,N-Trimethyldocosan-1-aminium Chloride, Arquad 22-80, Behenyltrimethylammonium Chloride, Catinal DC 80, Cation VB 800, Docosyltrimethylammonium chloride, Econol TM 22, Gemanin KDM-P, Genamin DDMP, Genamin GDMP, Incroquat Behenyl TMC, Incroquat Behenyl TMC 85, Incroquat TMC 95, Kemamine Q 2803C, N-Docosyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, Neoscoap CN 30SF, Nissan Cation VB, Quartamin 2285E-E, Trimethylbehenylammonium chloride, Varisoft BT 85
InChI formel InChI=1S/C25H54N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(2,3)4;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn docosyl(trimethyl)azanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 404.156
Formel vægt 403.394
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.