Få mere at vide
Behensyre, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485253
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485253 250 g 250g
11475253 1000 g 1000g
11495253 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12850.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.592 g/mol
Behensyre bruges til at give hårbalsam og fugtighedscreme deres udglattende egenskaber. Det bruges også til at undersøge faseadfærden af langkædede syrer i superkritisk propan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Behensyre bruges til at give hårbalsam og fugtighedscreme deres udglattende egenskaber. Det bruges også til at undersøge faseadfærden af langkædede syrer i superkritisk propan.
Opløselighed
Opløselig i DMF (∼ 3 mg/ml), varm methanol, vand (0,15 mg/ml ved °25 C), chloroform og ethanol (2,18 mg/ml ved °25 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-85-6
Molekylær formel C22H44O2
Molekylvægt (g/mol) 340.592
MDL nummer MFCD00002807
InChI nøgle UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
PubChem CID 8215
ChEBI CHEBI:28941
IUPAC navn docosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Behenic acid
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Kogepunkt 306°C (60 mmHg)
Mængde 250 g
Beilstein 1792887
Merck Index 14,1023
Opløselighedsinformation Soluble in DMF (∽3mg/ml),hot methanol,water (0.15mg/ml at 25°C),chloroform,and ethanol (2.18mg/ml at 25°C).
Formel vægt 340.6
Procent renhed 85%
Grad Teknisk