missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Behenic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30342435
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342435 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1195851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Docosanoic acid ethyl ester
CAS 5908-87-2
Molekylær formel C24 H48 O2
Mængde 1 g
Synonym Docosanoic Acid Ethyl Ester, Behenic acid ethyl ester, Ethyl behenate, Ethyl docosanoate
InChI formel InChI=1S/C24H48O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h3-23H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC navn ethyl docosanoate
Molekylvægt (g/mol) 368.64
Formel vægt 368.3654
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.