Få mere at vide
Behenic Acid Ethyl Ester (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Docosanoic acid ethyl ester |
| CAS | 5908-87-2 |
| Molekylær formel | C24 H48 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Docosanoic Acid Ethyl Ester, Behenic acid ethyl ester, Ethyl behenate, Ethyl docosanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H48O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h3-23H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl docosanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.64 |
| Formel vægt | 368.3654 |