missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Behenamide, TRC

Artikelnummer. 30137197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137197 5 g
30137071 25 g
17939364 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1311505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3061-75-4
Molekylær formel C22H45NO
Molekylvægt (g/mol) 339.6
Synonym Docosanamide, Alflow B 10, BNT, BNT 11, BNT 22, BNT 22H, Behenamide, Behenic Acid Amide, Behenic Amide, Behenylamide, Crodamide BR, Denon LS 8, Diamid B 45, Diamid B 90, Diamid BL, Diamid BM, Finawax B, Finawax BR, Incroslip B, Kemamide B, Lutamide BR;
IUPAC navn docosanamide
SMIL NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Behenamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H45NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H2,23,24)
Formel vægt 339.3501
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.