missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beeswax, TRC

Artikelnummer. 30347726
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347726 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347726 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1194505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Beeswax
CAS 8012-89-3
Mængde 5 g
Synonym White Beeswax, AR 100, Aquacer 560, BWS 30, Bee, wax of, Beeswax CO 100
SMIL CC(O[C@H]1C(OC(C)=O)O[C@@H](C1)COC(C2=CC=CC=C2)=O)=O
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.