Få mere at vide
Thermo Scientific™ BeerCraft™ Software
Artikelnummer. 16338847 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
BeerCraft Software
Til brug med (applikation):
Ølbitterhedsenheder, Iso-α -Syrer, Urtebitterhedsenheder, Alkohol Lave Koncentrationer, Frit Amino Nitrogen, Flokulation, Thiobarbitursyre Index, Total Polyphenols, Total Carbohydrat, Ølfarve, Ølprotein, Tristimulus Color,α -ogβ - Syrer, diacetyl, alfa-amylase, øl total svovldioxid, jern, malt svovldioxid, reducerende sukker, opløst ilt
Artikelnummer. 16338847
Brand: Thermo Scientific™ 833065400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bekræft kvaliteten fra batch-til-batch med Thermo Scientific BeerCraft software
Sørg for ensartethed af hver unik bryg med Thermo Scientific™ BeerCraft™ Software. Vi har gjort det enkelt, så du kan få svar hurtigere uden komplicerede udregninger. Analyser over tyve egenskaber af øl ved et tryk på en knap; metoderne er forprogrammeret til hurtige og nemme målinger. Bevar din øls identitet og dit brands succes med BeerCraft™ Software til brug med Thermo Scientific™GENESYS 50 eller GENESYS 150 UV-Vis spektrofotometre.
Udvid din ølanalyse
Efterhånden som dit bryggeri vokser, vil dine analytiske testbehov også vokse. Når du er klar til at udvide din kvalitetstest, BeerCraft Software med GENESYS 50 eller GENESYS 150 UV-Vis spektrofotometer vil være en værdifuld tilføjelse til din testproces. At analysere ølkvalitet med et spektrofotometer er en enkel, hurtig og overkommelig mulighed for at sikre ensartethed fra flaske til flaske, batch til batch.
Få resultater hurtigt– det ’er nemt:
  • Analyser over 20 egenskaber ved øl, såsom farve, bitterhed og Vicinal Diketones (VDK'er). Metoderne er forprogrammeret til hurtig prøveanalyse.
  • Du skal blot rulle gennem listen over metoder, vælge din metode og gå.
  • Gem, spor og rapporter nemt resultater
Spar tid og penge– ’det er omkostningseffektivt og overkommeligt:
  • Sensorisk test? UV-Vis er en pålidelig, gennemprøvet teknik. Få analytiske værdier for at evaluere ølkvaliteten i stedet for at stole på bestået/ikke-bestået alene. Reducer dårlige partier og spild ved at spore resultater over tid.
  • Har du allerede et laboratorium? Størrelsen, enkelheden og de lave omkostninger ved et UV-Vis spektrofotometer og de mange tilgængelige test gør det til det ideelle instrument til kvalitetstestning.
  • Der kræves ingen dyre testsæt. Metoderne er konfigurerbare og kan bruges med reagenser og kemi fra enhver leverandør.
BeerCraft software sammen med GENESYS 50 eller GENESYS 150 UV-Vis spektrofotometer, tilbyder yderligere instrumenteringsfordele:
  • Walk-up bekvemmelighed med brugervenlig, høj opløsning, touch screen interface
  • Bygget til at holde - designet til pålidelig og gentagen brug
  • Avanceret tilslutning– print direkte fra indbygget kontrol ved hjælp af Wi-Fi adapter mulighed
  • Prøvefleksibilitet - tilbyder enkeltcelleanalyse og høj gennemstrømning med 8-celleskifter, der øger produktiviteten og effektiviteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type BeerCraft Software
Til brug med (applikation)
Ølbitterhedsenheder, Iso-α -Syrer, Urtebitterhedsenheder, Alkohol Lave Koncentrationer, Frit Amino Nitrogen, Flokulation, Thiobarbitursyre Index, Total Polyphenols, Total Carbohydrat, Ølfarve, Ølprotein, Tristimulus Color,α -ogβ - Syrer, diacetyl, alfa-amylase, øl total svovldioxid, jern, malt svovldioxid, reducerende sukker, opløst ilt
Til brug med (udstyr) GENESYS 50 eller GENESYS 150 UV-Vis spektrofotometre