Få mere at vide
Buerkle™ BeefSteaker Sampler
Beskrivelse
- Til udtagning af bakteriologiske prøver fra overflader af døde dyr på slagterier og i slagterforretninger (kvæg, svin, får, geder og heste)
- Bruges til at skære en 25 mm rund prøve ud fra dyrets ‘hud
- Rustfri stål AISI 420 fræser gør det nemt at skære prøven ud
- Kan også bruges til andre prøveudtagningsformål (histologi, medicin, fødevarer og semi-luksusartikler, ostefabrikker, landbrug)
- Kan dampsteriliseres eller flammes
- Et hul i kronen forhindrer luftkompression og bruges til at udstøde prøven
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kødsmagsmag |
| Materiale | Rustfrit stål (V2A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Diameter (engelsk) Kerne | 0.98 in. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.06 in. |
| Diameter (metrisk) kerne | 25 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
| Diameter (metrisk) ydre bund | 27 mm |
| Længde (engelsk) | 7.32 in. |
| Vis mere |