Få mere at vide
Gilac™ Bedpan
Artikelnummer. 17968601
Skift visning
Volumen (metrisk):
2.5 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17968601 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 17968601 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G101121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.06 DKK
    59.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.15 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Denne 2,5 L sengepan er velegnet til hospitalsbrug.
  • Velegnet til hospitalsbrug.
  • Ergonomisk og stærkt greb.
  • Enestående holdbarhed selv i den intensive brugscyklus.
  • Produktet desinficeres i en grydevasker.
  • Undersøgt produktergonomi sikrer optimal rengøring.
  • Udstyr ved stuetemperatur for at undgå den kolde fornemmelse, der opleves med ækvivalenter i rustfrit stål.
Tekniske data
Produkttype Bedpan
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (engelsk) 0,7 gal.
Volumen (metrisk) 2.5 L