Få mere at vide
Bedaquiline (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Bedaquiline |
| CAS | 654655-80-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C32 H31 Br N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-α-1-naphthalenyl-β-phenyl-3-quinolineethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1nc2ccc(Br)cc2cc1C(c3ccccc3)C(O)(CCN(C)C)c4cccc5ccccc45 |
| IUPAC navn | 1-(6-bromo-2-methoxy-3-quinolyl)-4-(dimethylamino)-2-(1-naphthyl)-1-phenyl-butan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.5 |
| Vis mere |