Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bedaquilinfumarat
Artikelnummer. 17221182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221182 1 g
17231182 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221182 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465910010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 845533-86-0 | C36H35BrN2O6, C32H31BrN2O2·C4H4O4 | 671.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845533-86-0
Molekylær formel C36H35BrN2O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bedaquilinfumarat
Mængde 1 g
Formel vægt 671.59
InChI nøgle ZLVSPMRFRHMMOY-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(=O)C=CC(O)=O.COC1=C(C=C2C=C(Br)C=CC2=N1)C(C1=CC=CC=C1)C(O)(CCN(C)C)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
IUPAC navn 1-(6-bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol; but-2-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 671.59
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bedaquiline fumarate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bedaquiline fumarate