missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beclotiamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30012856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012856 2.5 g 2.5g
17951045 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1195002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7275-24-3
Molekylær formel C12 H16 Cl N4 S . Cl . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 355.71
Synonym Thiamine Hydrochloride Imp. C (EP), Thiamine Imp. C (EP), 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazolium Chloride Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride Imp. C (EP) as Chloride Hydrochloride, Chlorothiamine Chloride Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride Impurity C as Chloride Hydrochloride, Thiamine Impurity C as Chloride Hydrochloride
IUPAC navn 5-[[5-(2-chloroethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl]methyl]-2-methylpyrimidin-4-amine;chloride;hydrochloride
SMIL Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCCl)c2C)c(N)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazolium Chloride Hydrochloride (Chlorothiamine Chloride Hydrochloride)
Analyt- eller komponentnavne 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazolium Chloride Hydrochloride (Chlorothiamine Chloride Hydrochloride)
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C12H16ClN4S.2ClH/c1-8-11(3-4-13)18-7-17(8)6-10-5-15-9(2)16-12(10)14;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16);2*1H/q+1;;/p-1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 2.5 g
Formel vægt 354.024
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.