Få mere at vide
Beclomethason dipropionat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11478941 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478941 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478941 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215481491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 DKK
    2742.58 DKK / 1g
    Spare 137.42 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Antiallergisk, antiastmatisk, antiinflammatorisk
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beclomethasone Dipropionate
CAS 9-8-5534
Farve Hvid
Molekylær formel C28H37ClO7
Mængde 1 g
Synonym beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
InChI nøgle KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
SMIL CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
IUPAC navn [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chlor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrophenoxylen-2-ethyl]-1-cyclopentaylen-2-ethyl]-2 propanoat
Molekylvægt (g/mol) 521.05
PubChem CID 134129500
Formel vægt 521
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Beclomethasone Dipropionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Beclomethasone Dipropionate