Få mere at vide
Beclomethasondipropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15597539 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15597539 250 mg 250mg
15587539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15597539 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460992500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9-8-5534
Molekylær formel C28H37ClO7
Molekylvægt (g/mol) 521.04
InChI nøgle KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Synonym beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
PubChem CID 134129500
IUPAC navn [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chlor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrophenoxylen-2-ethyl]-1-cyclopentaylen-2-ethyl]-2 propanoat
SMIL CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beclomethasone dipropionate
Smeltepunkt 208,0 °C
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C, 3 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 521.04
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Beclomethasone dipropionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.