missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beclomethasone 17-Valerate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beclomethasone 17-Valerate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37ClO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vægt | 492.2279 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?