Få mere at vide
Beclomethasone 11,17,21-Tripropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beclomethasone 11,17,21-Tripropionate |
| CAS | 1709825-83-1 |
| Molekylær formel | C31 H41 Cl O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-Chloro-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-(2-(propionyloxy)acetyl)-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-11,17-diyl Dipropionate, Beclomethasone Dipropionate EP Impurity S, 9-Chloro-16β-methyl-3,20-dioxo-pregna-1,4-diene-11β,17,21-triyl tripropanoate, Beclometasone tripropionate, Beclometasone Tripropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41ClO8/c1-7-25(35)38-17-23(34)31(40-27(37)9-3)18(4)14-22-21-11-10-19-15-20(33)12-13-28(19,5)30(21,32)24(16-29(22,31)6)39-26(36)8-2/h12-13,15,18,21-22,24H,7-11,14,16-17H2,1-6H3/t18-,21-,22-,24-,28-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2(Cl)[C@@H](OC(CC)=O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](C)[C@]4(OC(CC)=O)C(COC(CC)=O)=O)=C1 |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-10,13,16-trimethyl-3-oxo-11,17-di(propanoyloxy)-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 577.11 |
| Formel vægt | 576.249 |